Learn More
5-Brom-3-(Chlormethyl)-1-Benzothiophen, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10621285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10621285 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10441493 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10621285 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC33524DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 852180-53-1
Summenformel C9H6BrClS
Molekulargewicht (g/mol) 261.561
MDL-Nummer MFCD07772810
InChI-Schlüssel ZIOALKCKGFEWMX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7164583
IUPAC-Name 5-Brom-3-(Chlormethyl)-1-Benzothiophen
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-3-(chloromethyl)-1-benzothiophene
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzothiophene, 5-bromo-3-chloromethyl benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-bromo-3-chloromethyl, benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl, 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzo b thiophene
Formelmasse 261.57
Reinheit (%) 97%