Learn More
5-Brom-3-methylpyridin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510654
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10183624 10 g 10 Gramm
10463024 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10183624
Marke: Thermo Scientific Maybridge XBX00112EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 3430-21-5
Summenformel C6H7BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 187.04
InChI-Schlüssel KBLGGRWUEVCNPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-3-methylpyridine, 2-amino-5-bromo-3-picoline, 2-amino-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-3-methyl, 5-bromo-3-methyl-2-pyridinamine, 2-amina-5-bromo-3-picoline, 5-bromo-3-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-3-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 137934
IUPAC-Name 5-Brom-3-Methylpyridin-2-Amin
SMILES CC1=CC(=CN=C1N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-3-methylpyridin-2-amine
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 97%