Learn More
5-Brom-3-nitro-2(1H)-pyridinon, TRC
Artikelnummer. 30342483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342483 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342483 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6862652G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinone
CAS 15862-34-7
Summenformel C5 H3 Br N2 O3
Menge 2 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H3BrN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
SMILES Oc1ncc(Br)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 5-Brom-3-nitropyridin-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 218.99
Formelmasse 217.9327