Learn More
5-Brom-3-Pyridinessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11393147 1 g 1 Gramm
11303157 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13579.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 39891-12-8 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
5-Bromo-3-pyridineacetic acid acts as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-3-pyridinessigsäure wird als wichtiger Rohstoff und als Zwischenprodukt in der organischen Synthese für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39891-12-8
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.034
MDL-Nummer MFCD00829308
InChI-Schlüssel UETIDNDXXGCJCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-pyridylacetic acid, 2-5-bromopyridin-3-yl acetic acid, 5-bromo-3-pyridineacetic acid, 3-pyridineacetic acid, 5-bromo, 2-5-bromo-3-pyridyl acetic acid, 5-bromo-3-pyridylaceticacid, 5-bromo-pyridin-3-yl-acetic acid, 5-bromopyridin-3-yl acetic acid, 5-bromo-3-pyridinyl acetic acid, 2-5-bromopyridin-3-yl acetic acid
PubChem CID 2802539
IUPAC-Name 2-(5H-indol-3-yl)essigsäure
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-3-pyridineacetic acid
Schmelzpunkt 182°C to 185°C
Menge 1 g
Beilstein 388264
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) ≥98%