Learn More
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-bD-Galactopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30331978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331978 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331978 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6823505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-galactopyranoside
CAS 7240-90-6
Summenformel C14 H15 Br Cl N O6
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-Bromo-4-Chlor-1H-Indol-3-yl)oxy]-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
Molekulargewicht (g/mol) 408.63
Formelmasse 406.9771