Learn More
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosph., p-Toluidinsalz (weißes bis beiges Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10183053
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10183053
Marke: Fisher BioReagents BP1610100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
BCIP wird in Verbindung mit Nitro Blue Tetrazolium (NBT) bei der kolorimetrischen Detektion von alkalischer Phosphatase verwendet. Eignet sich für die Verwendung in Immunhistochemie, Immunoblot-Färbung und ELISA-Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C15H15BrClN2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 433.62
InChI-Schlüssel QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Alpha-Vektor Bromo-4-chloro-3-indolyl Phosphate,p-Toluidine Salt (BCIP)
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl Phosphate, p-Toluidine Salt
CAS 6578-06-9
Schmelzpunkt 222.8°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 100 mg
Synonym BCIP
Formelmasse 433.62
Reinheit (%) 99% min.
Physikalische Form Fest