Learn More
5-Brom-4-Chlor-3-Indolylphosphat-Dinatriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470367 250 mg 250 Milligramm
15460367 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64451.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Substrat für alkalische Phosphatase
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, is used for the colorimetric detection of alkaline phosphatase-labeled molecules, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) and Nitro Blue Tetrazolium (NBT) are available. The BCIP/NBT substrate system is versatile and functions in a variety of applications, including Northern Southern, and Western blotting, in situ hybridization, and immunohistochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Bromo-4-chlor-3-indolylphosphat-Dinatriumsalz, wird für den kolorimetrischen Nachweis von alkalischen Phosphatase-markierten Molekülen verwendet, 5-Bromo-4-Chlor-3-Indolylphosphat (BCIP) und Nitroblau-Tetrazolium (NBT) sind erhältlich. Das BCIP/NBT-Substratsystem ist vielseitig und funktioniert in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Northern Southern und Western Blotting, In-situ-Hybridisierung und Immunhistochemie.
Löslichkeit
Wasserlöslich (50 mg/ml). Unlöslich in Dimethylformamid.
Hinweise
Feuchtigkeits- & lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102185-33-1
Summenformel C8H4BrClNNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 370.43
MDL-Nummer MFCD00036757
InChI-Schlüssel OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 6097197
IUPAC-Name Dinatrium;-(5-brom-4-chlor-1H-indol-3-yl)-phosphat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Farbe Blau bis Weiß
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Synonym sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/mL). Insoluble in dimethylformamide.
Formelmasse 370.43
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver