Learn More
5-Brom-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526294
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10526294 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10152974 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10526294 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18110DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 21354-98-3
Summenformel C10H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 238.08
MDL-Nummer MFCD11109319
InChI-Schlüssel QHQQHNFHCQSTBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-4-methyl-2-phenyloxazole, 4-methyl-2-phenyl-5-bromooxazole, oxazole,5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl benzene
PubChem CID 15328586
IUPAC-Name 5-bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
SMILES CC1=C(Br)OC(=N1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 238.08
Reinheit (%) 95%