Learn More
5-Brom-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10507863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10507863 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10507863 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29210DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole
CAS 28771-82-6
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H8BrNS
MDL-Nummer MFCD04974049
Menge 1 g
Synonym 5-bromo-4-methyl-2-phenylthiazole, thiazole,5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-2-phenyl-thiazole, thiazole, 5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl benzene
InChI-Schlüssel XNYKJKJMPCGEQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(Br)SC(=N1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 5-bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Molekulargewicht (g/mol) 254.15
PubChem CID 2795494
Formelmasse 254.15
Reinheit (%) 97%