Learn More
5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043082
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15406909
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65443.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan, auch bekannt als Bronidox, zeigt eine antimikrobielle Wirkung gegen gramnegative und grampositive Bakterien, Hefe und Pilze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan wird als Stabilisator und Konservierungsmittel für biologische Moleküle und Lösungen wie Antikörper und Antiseren verwendet. Bronidox wird in vielen Spülkosmetikprodukten eingesetzt. Es kann allein oder in Kombination mit Methylisothiazolon verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 12.5 mg/ml
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30007-47-7
Summenformel C4H6BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 211.999
MDL-Nummer MFCD00101855
InChI-Schlüssel XVBRCOKDZVQYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bronidox, 1,3-dioxane, 5-bromo-5-nitro, 5-bromo-5-nitro-m-dioxane, unii-u184i9qbnm, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan, m-dioxane, 5-bromo-5-nitro, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan german, u184i9qbnm, bronidox l, acmc-209hcf
PubChem CID 1807
IUPAC-Name 5-Brom-5-Nitro-1,3-Dioxan
SMILES C1C(COCO1)([N+](=O)[O-])Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Schmelzpunkt 58°C to 61°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 12.5mg/ml
Formelmasse 212
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver