Learn More
5-Brom-6-chlornicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445107
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15445107 5 g 5 Gramm
15435107 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32384.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29241-62-1
Summenformel C6H2BrClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 235.44
MDL-Nummer MFCD01927098
InChI-Schlüssel DXEUARPQHJXMII-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-bromo-6-chloronicotinic acid, 5-bromo-6-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-6-chloro, 3-bromo-2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 3-bromo-2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, zlchem 1120, pubchem12922, acmc-1ckhn, ksc203c5j, abbypharma ap-12-5123
PubChem CID 285433
SMILES [O-]C(=O)C1=CN=C(Cl)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-6-chloronicotinic acid
Schmelzpunkt 170°C to 173°C
Menge 5 g
IUPAC-Name 5-Brom-6-Chlorpyridin-3-Carbonsäure
Formelmasse 236.45
Reinheit (%) 97%