Learn More
5-Brom-6-chlorpyridin-3-sulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30337329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337329 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337329 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6824001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyl Chloride
CAS 216394-05-7
Summenformel C5 H2 Br Cl2 N O2 S
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H2BrCl2NO2S/c6-4-1-3(12(8,10)11)2-9-5(4)7/h1-2H
SMILES Clc1ncc(cc1Br)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 5-Brom-6-Chlorpyridin-3-Sulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 290.95
Formelmasse 288.8367