Learn More
5-Brom-6-methylpyridin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 187.04 |
Reinheit (%) | 95% |