Learn More
5-Brom-7-Azaindol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447857 5 g 5 Gramm
11474420 250 mg 250 Milligramm
11484420 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50040.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 183208-35-7 | C7H5BrN2 | 197.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 183208-35-7
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.04
MDL-Nummer MFCD06659677
InChI-Schlüssel LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10307932
SMILES BrC1=CN=C2NC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-7-azaindole
Schmelzpunkt 178°C to 179°C
Menge 5 g
Synonym 5-bromo-7-azaindole, 5-bromo-1 h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1 h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo, 5-bromo azaindole, 3-bromo-7 h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-1h-pyrrolo 2 , 3-b pyridine, 5-bromopyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo,7-azaindole
IUPAC-Name 5-Brom-1-H-Pyrrolo[2,3-b]Pyridin
Formelmasse 197.04
Reinheit (%) 96%
RUO– Nur für Forschungszwecke