Learn More
5-Brom-7-Methyl-1H-Indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15443537 250 mg 250 Milligramm
11316819 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26753.MD
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 156454-43-2 | C8H7BrN2 | 211.062 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156454-43-2
Summenformel C8H7BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 211.062
MDL-Nummer MFCD03990484
InChI-Schlüssel OUNQFZFHLJLFAR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1382033
IUPAC-Name 5-Brom-7-methyl-1H-indazol
SMILES CC1=C2C(=CC(=C1)Br)C=NN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Schmelzpunkt 183°C to 186°C
Menge 250 mg
Synonym 1h-indazole, 5-bromo-7-methyl, indazole, 5-bromo-7-methyl, pubchem20590, acmc-209zze, 5-bromo-7-methylindazole, ksc495o1l, 2h-indazole,5-bromo-7-methyl, 1h-indazole,5-bromo-7-methyl, 2h-indazole, 5-bromo-7-methyl, en
Formelmasse 211.06
Reinheit (%) 97%