Learn More
5-Brom-m-xylol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407234
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11407234 5 g -
11417234 25 g 25 Gramm
11427234 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407234 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21610.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 556-96-7 | C8H9Br | 185.064 g/mol
5-Bromo-m-xylene is used in the preparation of substituted 2,2'-bis(diphenylphosphanylmethyl)-1,1'-binaphthyl derivatives. It is also used to prepare o-tolyl-3,5-xylyl ether by reacting with o-cresol. Further, it is an organic building block used in the synthesis of various chemicals as well as in the preparation of tri-o-tolylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Bromo-m-Xylol wird bei der Herstellung von substituierten 2,2′-Bis(Diphenylphosphanylmethyl)-1,1′-Binaphthylderivaten verwendet. Es wird auch zur Vorbereitung von O-Tolyl-3,5-Xylylether durch Reaktion mit O-Cresol verwendet. Darüber hinaus ist es ein organischer Baustein, der sowohl bei der Synthese verschiedener Chemikalien als auch bei der Herstellung von Tri-o-tolylphosphin verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-96-7
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.064
MDL-Nummer MFCD00000087
InChI-Schlüssel LMFRTSBQRLSJHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-m-xylene, 3,5-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethyl, m-xylene, 5-bromo, 5-bromo-1,3-xylene, 5-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1-bromo-3,5-dimethyl-benzene, 5-bromo-meta-xylene, 5-bromo-3,5-dimethylbenzene, 1-bromo-3,5-dimethyl benzene
PubChem CID 136357
IUPAC-Name 1-Brom-3,5-Dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)Br)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-m-xylene
Dichte 1.361
Menge 5 g
Brechungsindex 1.549
Beilstein 1926375
Siedepunkt 204°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with tetrahydrofuran.
Formelmasse 185.07
Reinheit (%) 98%