Learn More
5-Brom-N-methylpyridin-2-carboxamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411088
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15411088
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54947.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 845305-87-5
Summenformel C7H7BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
MDL-Nummer MFCD07357421
InChI-Schlüssel OHYCXPXWHPWYFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-n-methylpicolinamide, n-methyl 5-bromopicolinamide, 2-pyridinecarboxamide, 5-bromo-n-methyl, n-methyl5-bromopicolinamide, acmc-209pv5, 5-bromo-n-methylpicolimide, n-methyl-5-bromopicolinamide, 5-bromo-n-methyl-2-pyridinecarboxamide
PubChem CID 22831620
IUPAC-Name 5-Brom-N-Methylpyridin-2-Carboxamid
SMILES CNC(=O)C1=NC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-N-methylpyridine-2-carboxamide
Schmelzpunkt 76°C to 77°C
Menge 5 g
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 96%