Learn More
5-Brompyridin-2-sulfonylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-pyridine-2-sulfonyl chloride |
| CAS | 874959-68-9 |
| Summenformel | C5H3BrClNO2S |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H3BrClNO2S/c6-4-1-2-5(8-3-4)11(7,9)10/h1-3H |
| SMILES | ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)cn1 |
| IUPAC-Name | 5-Brompyridin-2-Sulfonylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 256.5 |
| Formelmasse | 254.8756 |