Learn More
5-Brombenzo[b]furan-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10767885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10767885 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10567663 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10341523 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10767885 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC31204DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 23145-16-6
Summenformel C9H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 225.041
InChI-Schlüssel UPEGFMDITWHVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzofuran-2-carbaldehyde, 5-bromobenzo b furan-2-carbaldehyde, 5-bromo-2-formylbenzofuran, 5-bromo-2-benzofurancarboxaldehyde, 5-bromo-1-benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde,5-bromo, 5-bromobenzo b furan-2-carboxaldehyde, pubchem10165, acmc-1cjl8, 5-bromo-benzofuran-2-carbaldehyde
PubChem CID 2795535
IUPAC-Name 5-Brom-1-Benzofuran-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1-benzofuran-2-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 225.04
Reinheit (%) 97%