Learn More
5-Brombenzo[b]thiophen, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354586 5 g 5 Gramm
11364586 250 mg 250 Milligramm
11344586 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20133.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4923-87-9 | C8H5BrS | 213.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4923-87-9
Summenformel C8H5BrS
Molekulargewicht (g/mol) 213.09
MDL-Nummer MFCD03069318
InChI-Schlüssel RDSIMGKJEYNNLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo b thiophene, 5-bromobenzothiophene, 5-bromo-benzo b thiophene, 5-bromothianaphthene, benzo b thiophene, 5-bromo, zlchem 181, pubchem7752, 5-bromo-benzothiophene, pubchem15353, acmc-1anox
PubChem CID 2776578
IUPAC-Name 5-Brom-1-benzothiophen
SMILES BrC1=CC=C2SC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromobenzo[b]thiophene
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Siedepunkt 105°C to 107°C (10 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 112878
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 213.1
Reinheit (%) ≥98%