Learn More
5-Bromfurancarbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10355880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10355880 25 g Glasflasche 25 Gramm
10457670 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10355880 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 107020250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 585-70-6 | C5H3BrO3 | 190.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 585-70-6
Summenformel C5H3BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 190.98
InChI-Schlüssel YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-furoic acid, 5-bromofuroic acid, 5-bromo-furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-furanecarboxylic acid, 5-bromo furan-2-carboxylic acid, 2-furoic acid, 5-bromo, t5oj bvq ee, 5-bromofuroic?acid
PubChem CID 68511
IUPAC-Name 5-Bromfuran-2-Carbonsäure
SMILES C1=C(OC(=C1)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromofuroic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 189.0°C to 190.0°C
Farbe Beige oder Cremefarben bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 18, 284
Formelmasse 190.98
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Flocken oder Pulver