Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromogramine |
| CAS | 830-93-3 |
| Schmelzpunkt | 156°C to 156.5°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C11H13BrN2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 5-bromogramine, 1-5-bromo-1h-indol-3-yl-n,n-dimethylmethanamine, indole, 5-bromo-3-dimethylamino methyl, 5-bromo-1h-indol-3-yl methyl dimethylamine, 5-bromo-3-dimethylaminomethyl indole, 5-bromogramine crystalline, 5-bromo-n,n-dimethyl-1h-indole-3-methanamine, 1h-indole-3-methanamine, 5-bromo-n,n-dimethyl, 4-22-00-04316 beilstein handbook reference, 5-bromo-1h-indol-3-ylmethyl-dimethyl-amine |
| InChI-Schlüssel | FSERHDPEOFYMMK-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 5-Bromogramine
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.