Learn More
5-Bromindol-3-essigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412270
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11412270 1 g 1 Gramm
15453847 250 mg 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 11412270
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H29217.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40432-84-6
Summenformel C10H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 254.083
MDL-Nummer MFCD00005637
InChI-Schlüssel WTFGHMZUJMRWBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindole-3-acetic acid, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-bromo-1h-indol-3-yl-acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 5-bromo, 5-bromo-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-bromo-3-indoleacetic acid, chembl82440, 5-bromo-1h-indole-3-acetic acid, 5-bromoindole-3-aceticacid, 4ojq
PubChem CID 96734
IUPAC-Name 2-(5-Brom-1H-Indol-3-yl)Ethansäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromoindole-3-acetic acid
Schmelzpunkt 144°C to 145°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 254.09
Reinheit (%) 97%