Learn More
5-Bromindol-3-essigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030503
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15453847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H29217.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40432-84-6
Summenformel C10H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 254.083
MDL-Nummer MFCD00005637
InChI-Schlüssel WTFGHMZUJMRWBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindole-3-acetic acid, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-bromo-1h-indol-3-yl-acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 5-bromo, 5-bromo-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-bromo-3-indoleacetic acid, chembl82440, 5-bromo-1h-indole-3-acetic acid, 5-bromoindole-3-aceticacid, 4ojq
PubChem CID 96734
IUPAC-Name 2-(5-Brom-1H-Indol-3-yl)Ethansäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromoindole-3-acetic acid
Schmelzpunkt 144°C to 145°C (decomposition)
Menge 250 mg
Formelmasse 254.09
Reinheit (%) 97%