Learn More
5-Bromoindol-3-Carboxaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde |
| CAS | 877-03-2 |
| Schmelzpunkt | 204°C to 206°C |
| Summenformel | C9H6BrNO |
| MDL-Nummer | MFCD00152016 |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 124725 |
| Synonym | 5-bromoindole-3-carboxaldehyde, 5-bromoindole-3-carbaldehyde, 5-bromoindole-3-carboxyaldehyde, 5-bromo-3-formylindole, 5-bromoindole-3-aldehyde, 5-bromo-3-formyl-1h-indole, 5-bromo-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-bromo, pubchem9122, acmc-209qpj |
| InChI-Schlüssel | PEENKJZANBYXNB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)C=O |
| Mehr anzeigen |