Learn More
5-Bromindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10080640 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10080640 5 g Glasflasche 5 Gramm
10466900 25 g Glasflasche 25 Gramm
10504284 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10080640 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107060050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10075-50-0 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10075-50-0
Summenformel C8H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 196.05
MDL-Nummer MFCD00005670
InChI-Schlüssel VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661
PubChem CID 24905
IUPAC-Name 5-Brom-1H-Indol
SMILES BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material 5-Bromoindole
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 89.0°C to 92.0°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Stückchen
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.