Learn More
5-Bromindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409826
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409826 5 g 5 Gramm
11419826 25 g 25 Gramm
11429826 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20307.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 10075-50-0 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10075-50-0
Summenformel C8H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 196.05
MDL-Nummer MFCD00005670
InChI-Schlüssel VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661
PubChem CID 24905
IUPAC-Name 5-Brom-1H-Indol
SMILES BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromoindole
Schmelzpunkt 89°C to 92°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 112877
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 99%