Learn More
5-Bromindoxyldiacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromoindoxyl diacetate |
| Schmelzpunkt | 122°C to 125°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 236935 |
| Formelmasse | 296.13 |
| Reinheit (%) | ≥98% |