Learn More
5-Bromisatin, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450224
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450224 500 g 500 Gramm
11334669 50 g 50 Gramm
11440224 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450224 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13641.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 87-48-9 | C8H4BrNO2 | 226.029 g/mol
5-Bromoisatin is used in the synthesis of N-derivatives of 5-bromoisatin, N-substituted pyrroles, linear polyaryleneoxindoles, 5-bromodioxindole, cinchoninic acid derivatives, 3-hydroxyoxindole, S-benzyldithiocarbazate Schiff Bases, 5-bromooxindole and Morita-Baylis-Hillman adducts of isatin derivatives. It is an indole derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Bromoisatin wird bei der Synthese von N-Derivaten von 5-Bromoisatin, N-substituierten Pyrrolen, linearen Polyarylenoxindolen, 5-Bromodioxindol, Cinchoninsäure-Derivaten, 3-Hydroxyoxindol, S-Benzyldithiocarbazat Schiffschen Basen, 5-Bromooxindol und Morita-Baylis-Hillman-Addukten von Isatin verwendet. Es handelt sich um ein indolisches Derivat.
Löslichkeit
Löslich in N,N Dimethylformamid.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-48-9
Summenformel C8H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 226.029
MDL-Nummer MFCD00149345
InChI-Schlüssel MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoisatin, 5-bromoindoline-2,3-dione, 5-bromoindole-2,3-dione, isatin, 5-bromo, 5-bromisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromisatin czech, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromoisatin monohydrate
PubChem CID 6889
IUPAC-Name 5-Brom-1H-Indol-2,3-Dion
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C(=O)N2
Spécification
Chemischer Name oder Material 5-Bromoisatin
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
Menge 500 g
Beilstein 383760
Löslichkeitsinformationen Soluble in N,N dimethylformamide.
Formelmasse 226.03
Reinheit (%) ≥90%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.