Learn More
5-Bromisatoisches Anhydrid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091064 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10091064 1 g 1 Gramm
10516674 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10091064
Marke: Thermo Scientific Acros 398570010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4692-98-2
Summenformel C8H4BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 242.03
MDL-Nummer MFCD00016921
InChI-Schlüssel DXSMYDSFWCOSFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoisatoic anhydride, 6-bromo-2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 6-bromo-1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, 6-bromo isatinic anhydride, 5-bromoisatoicanhydride, 6-bromo-2,4-dihydro-1h-3,1-benzoxazine-2,4-dione, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 6-bromo, 6-bromo-1,2-dihydro-4h-3,1-benzoxazine-2,4-dione, 5-bromo-isatoic anhydride, 6-bromo-1h-benzo d 1,3-oxazaperhydroine-2,4-dione
PubChem CID 288561
IUPAC-Name 6-Brom-1H-3,1-benzoxazin-2,4-dion
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)OC(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromoisatoic anhydride
Schmelzpunkt 285°C to 287°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 242.02
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromoisatoic anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.