Learn More
5-(Brommethyl)-1-methyl-1H-1,2,3-benzotriazol, 90+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672495
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10672495 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10600913 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10435892 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10672495 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC23508DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 499770-76-2
Summenformel C8H8BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 226.077
InChI-Schlüssel OSUZHHPMRAIJDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-bromomethyl-1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methylbenzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl-benzotriazole, 1h-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl, 5-bromomethyl-1-methyl-1,2,3-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl-1h-benzotriazole
PubChem CID 2795418
IUPAC-Name 5-(Brommethyl)-1-Methylbenzotriazol
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)CBr)N=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 226.08
Reinheit (%) 95%