Learn More
5-(Brommethyl)-3-phenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10172934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10172934 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10642485 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10172934 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC64508DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2039-50-1
Summenformel C10H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 238.084
MDL-Nummer MFCD00159724
InChI-Schlüssel ANRMBFFXQKJEIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2748796
IUPAC-Name 5-(Brommethyl)-3-Phenyl-1,2-Oxazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 5-bromomethyl-3-phenylisoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl, 5-bromomethyl-3-phenyl-isoxazole, 3-phenyl-5-bromomethylisoxazole, isoxazole,5-bromomethyl-3-phenyl
Formelmasse 238.08
Reinheit (%) 97%