Learn More
5-Brompentylacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromopentyl Acetate |
| CAS | 15848-22-3 |
| Summenformel | C7H13BrO2 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 5-Bromo-1-pentanol Acetate, 1-Acetoxy-5-bromopentane, 5-Bromo-1-acetoxypentane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCCCCBr |
| IUPAC-Name | 5-Brompentylacetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 209.08 |
| Formelmasse | 208.0099 |