Learn More
5-Bromphthalid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10332913 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10332913 100 g Glasflasche 100 Gramm
10091592 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10332913 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 373331000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 64169-34-2 | C8H5BrO2 | 213.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64169-34-2
Summenformel C8H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 213.03
MDL-Nummer MFCD01797360
InChI-Schlüssel IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromophthalide, 5-bromoisobenzofuran-1 3h-one, 5-bromo-1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo, 5-bromo-2-benzofuran-1 3h-one, 5-bromo-3-hydroisobenzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-one, 5-bromphthalide
PubChem CID 603144
IUPAC-Name 5-bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
SMILES BrC1=CC=C2C(=O)OCC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromophthalide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 162°C to 166°C
Farbe Beige bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Formelmasse 213.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver