Learn More
5-Brompyridin-2-Carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489270
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489270 5 g 5 Gramm
11479270 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489270 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50154.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31181-90-5 | C6H4BrNO | 186.008 g/mol
5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brompyridin-2-Carboxaldehyd wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31181-90-5
Summenformel C6H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 186.008
MDL-Nummer MFCD04112535
InChI-Schlüssel ZQVLPMNLLKGGIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromopicolinaldehyde, 5-bromo-2-formylpyridine, 5-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 5-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 5-bromo-2-pyridinecarbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridine-carbaldehyde, pubchem5059, 5-bromo picolinaldehyde
PubChem CID 9877562
IUPAC-Name 5-Bromopyridin-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 94°C to 96°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 186.01
Reinheit (%) 99%