Learn More
5-Brompyridin-3-Boronsäure, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354516
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354516 1 g 1 Gramm
11374516 250 mg 250 Milligramm
11364516 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354516 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20084.03
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 452972-09-7 | Molecular Formula: C5H5BBrNO2 | Molecular Weight: 201.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452972-09-7
Summenformel C5H5BBrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.81
MDL-Nummer MFCD02685634
InChI-Schlüssel ICCGFOKNFZWCTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromopyridine-3-boronic acid, 5-bromopyridin-3-yl boronic acid, 3-bromopyridine-5-boronic acid, 3-bromo-5-pyridineboronic acid, 3-bromopyridyl-5-boronic acid, 5-bromo-3-pyridyl boronic acid, 3-bromo-5-pyridylboronic acid, boronic acid, 5-bromo-3-pyridinyl, 5-bromopyridine-3-boronicacid, pubchem5305
PubChem CID 3814811
IUPAC-Name (5-Brompyridin-3-yl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CN=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromopyridine-3-boronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Beilstein 9119873
Formelmasse 201.82
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch