Learn More
5-Bromopyridin-3-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10546894
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10546894 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10779015 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10546894 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC67103CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 65001-21-0
Summenformel C5H3BrClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 256.498
MDL-Nummer MFCD08235263
InChI-Schlüssel AVILRJQPDYPXFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromopyridine-3-sulphonyl chloride, 5-bromo-3-pyridinesulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulfonylchloride, 5-bromo-pyridine-3-sulfonyl chloride, 5-bromo 3-pyridyl chlorosulfone, 5-bromopyridin-3-sulfonyl chloride, 3-bromopyridine-5-sulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulphonylchloride, 5-bromo-3-chlorosulphonyl pyridine, 3-pyridinesulfonylchloride, 5-bromo
PubChem CID 20324474
IUPAC-Name 5-Brompyridin-3-sulfonylchlorid
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromopyridine-3-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 256.51
Reinheit (%) 97%