Learn More
5-Brompyrimidin-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411069
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15411069
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64041.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Brompyrimidin-2 carboxylsäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff in der organischen Synthese in den Bereichen Agrochemie, Pharmazie und Färbemittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37131-87-6
Summenformel C5H3BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.995
MDL-Nummer MFCD00496793
InChI-Schlüssel XGPTXUYKEDPXCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-pyrimidine-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2-carboxylicacid, pubchem16922, acmc-1agpr, ksc222c2t, 5-bromopyrimidine-2-caboxylic acid, abbypharma ap-10-1676, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 5-bromo
PubChem CID 16462970
IUPAC-Name 5-Brompyrimidin-2-Carbonsäure
SMILES C1=C(C=NC(=N1)C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 193°C to 198°C
Menge 5 g
Beilstein 121432
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 203
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest