Learn More
5-Brompyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30329336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329336 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329336 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68685525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromopyrimidine
CAS 4595-59-9
Summenformel C4 H3 Br N2
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H
SMILES Brc1cncnc1
IUPAC-Name 5-Brompyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 158.98
Formelmasse 157.948