Learn More
5-Bromchinoxalin-6-amin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051167 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051167 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1324.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-Bromchinoxalin-6-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-5-bromoquinoxaline
CAS 50358-63-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 6-Amino-5-bromoquinoxaline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H6 Br N3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5-Bromo-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-6-aminoquinoxaline, 5-Bromoquinoxalin-6-amine, 6-Amino-5-bromoquinoxaline, Brimonidine Tartrate Imp. B (EP), Brimonidine Imp. B (EP), Brimonidine USP Related Compound A, Brimonidine USP RC A, Brimonidine Related Compound A, Brimonidine Tartrate Impurity B, Brimonidine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2
SMILES Nc1ccc2nccnc2c1Br
IUPAC-Name 5-Bromchinoxalin-6-amin
Molekulargewicht (g/mol) 224.06
Menge 25 mg
Formelmasse 222,9745 g/mol