Learn More
5-Bromsalicylaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromosalicylaldehyde |
| CAS | 1761-61-1 |
| Summenformel | C7H5BrO2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 5-Bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, NSC 7310, NSC 9258 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H |
| SMILES | Oc1ccc(Br)cc1C=O |
| IUPAC-Name | 5-Brom-2-Hydroxybenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 201.02 |
| Formelmasse | 199.9473 |