Learn More
5-Bromsalicylaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30344760
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344760 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344760 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68697550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromosalicylaldehyde
CAS 1761-61-1
Summenformel C7H5BrO2
Menge 50 g
Synonym 5-Bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, NSC 7310, NSC 9258
InChI-Formel InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(Br)cc1C=O
IUPAC-Name 5-Brom-2-Hydroxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 201.02
Formelmasse 199.9473