Learn More
5-Bromthiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10452118 1 g Glasflasche 1 Gramm
10669599 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Product Code. 10452118
Brand: Thermo Scientific Acros 429980010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3034-55-7 | C3H2BrNS | 164.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3034-55-7
Summenformel C3H2BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 164.02
MDL-Nummer MFCD07787394
InChI-Schlüssel DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromothiazole, thiazole, 5-bromo, 5-bromo-thiazole, 5-bromthiazole, thiazole,5-bromo, 5-bromothiazol, 5-bromo thiazole, zlchem 497, pubchem2077, 2-bromo-1,4-thiazole
PubChem CID 546059
IUPAC-Name 5-Brom-1,3-Thiazol
SMILES C1=C(SC=N1)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Bromothiazole
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Flammpunkt 76.7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 164.02
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromothiazole, 95%
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.