Learn More
5-Bromthiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451608
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451608 5 g 5 Gramm
15461608 250 mg 250 Milligramm
15441608 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451608 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55387.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3034-55-7 | C3H2BrNS | 164.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Bromthiazol wird als pharmazeutisches Zwischen- und Leistungsmaterial verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3034-55-7
Summenformel C3H2BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 164.02
MDL-Nummer MFCD07787394
InChI-Schlüssel DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 546059
IUPAC-Name 5-Brom-1,3-Thiazol
SMILES C1=C(SC=N1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromothiazole
Dichte 1.835
Flammpunkt 76°C (169°F)
Brechungsindex 1.5955
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 5-bromothiazole, thiazole, 5-bromo, 5-bromo-thiazole, 5-bromthiazole, thiazole,5-bromo, 5-bromothiazol, 5-bromo thiazole, zlchem 497, pubchem2077, 2-bromo-1,4-thiazole
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 164.02
Reinheit (%) 98%