Learn More
5-Bromthiophen-2-sulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022073
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11487656
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14677.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 55854-46-1 | C4H2BrClO2S2 | 261.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55854-46-1
Summenformel C4H2BrClO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 261.53
MDL-Nummer MFCD00084909
InChI-Schlüssel WGYBIEOLAFYDEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromothiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl thiophene, 5-bromo-2-chlorosulfonyl thiophene, 5-bromothiophenesulphonyl chloride, buttpark 21\07-09, 5-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 5-bromothiophen-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2733924
IUPAC-Name 5-Bromthiophen-2-Sulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(Br)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 39°C to 42°C
Siedepunkt 99°C to 101°C (0.5 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 261.55
Reinheit (%) 98%