Learn More
5-Bromuracil, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromouracil |
| CAS | 51-20-7 |
| Summenformel | C4 H3 Br N2 O2 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H3BrN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | BrC1=CNC(=O)NC1=O |
| IUPAC-Name | 5-Brom-1H-Pyrimidin-2,4-Dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.98 |
| Formelmasse | 189.9378 |