Learn More
5-Bromuridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325199
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11325199
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18507.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
5-Bromuridin wird zum immunozytochemischen Nachweis und zur zytometrischen Analyse häufig in RNA eingebaut. Es weist antivirale Wirkung auf und hemmt die Aktivität von Viren wie dem Humanen Immundefizienz-Virus.
S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromouridine
CAS 957-75-5
Schmelzpunkt 191°C to 193°C
Summenformel C9H11BrN2O6
MDL-Nummer MFCD00006528
Menge 1 g
Synonym 5-bromouridine, uridine, 5-bromo, 1-beta-ribofuranosyl-5-bromo-uracil, 5-bromo-1-2 r,3 r,4 s,5 r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1 h,3 h-dione, bromouridine, 5-bromo-uridine, key8pg1brc, unii-key8pg1brc, 5-bromouracil ribonucleoside, bru
Löslichkeitsinformationen Insoluble aq. soln..
InChI-Schlüssel AGFIRQJZCNVMCW-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1OC(C(O)C1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
IUPAC-Name 5-Brom-1-[(2 R,3 R,4 S,5 R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 323.10
PubChem CID 91494
ChEBI CHEBI:20553
Formelmasse 323.1
Reinheit (%) 98%