Learn More
5-Bromuridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromouridine |
| CAS | 957-75-5 |
| Summenformel | C9H11BrN2O6 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | (-)-5-Bromouridine, NSC 38296 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11BrN2O6/c10-3-1-12(9(17)11-7(3)16)8-6(15)5(14)4(2-13)18-8/h1,4-6,8,13-15H,2H2,(H,11,16,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O |
| IUPAC-Name | 5-Brom-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]Pyrimidin-2,4-Dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 323.1 |
| Formelmasse | 321.98 |