Learn More
5-Bromvaleriansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081636
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11394659 10 g 10 Gramm
11409333 100 g 100 Gramm
11304669 250 g 250 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11394659
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11765.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 2067-33-6 | C5H9BrO2 | 181.029 g/mol
5-Bromovaleric acid is used in the synthesis of inhibitors for aminoglycoside resistant bacteria. 5-Bromovaleric acid is also used in the preparation of sequence specific base pair mimics as topoisomerase IB inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Bromvaleriansäure wird bei der Synthese von Inhibitoren für aminoglykosidresistente Bakterien verwendet. 5-Bromvaleriansäure wird auch bei der Herstellung sequenzspezifischer Basenpaar-Imitationen als Topoisomerase-IB-Inhibitoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2067-33-6
Summenformel C5H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.029
MDL-Nummer MFCD00004414
InChI-Schlüssel WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromovaleric acid, pentanoic acid, 5-bromo, 5-bromo-n-valeric acid, valeric acid, 5-bromo, 5-bromovalenc acid, 1-bromo-4-carboxybutane, .delta.-bromovaleric acid, delta-bromovaleric acid, 5-bromo valeric acid, 5-bromoval eric acid
PubChem CID 16368
IUPAC-Name 5-Brompentansäure
SMILES C(CCBr)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromovaleric acid
Schmelzpunkt 38°C to 41°C
Siedepunkt 142°C to 145°C (13 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1745664
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 181.03
Reinheit (%) 97%