Learn More
5-Bromvaleriansäure, TRC
Artikelnummer. 30339127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339127 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339127 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68614510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromovaleric Acid
CAS 2067-33-6
Summenformel C5H9BrO2
Menge 10 g
Synonym 1-Bromo-4-carboxybutane, 5-Bromo-1-pentanoic Acid, 5-Bromopentanoic Acid, 5-Bromovaleric Acid, NSC 53507, delta-Bromovaleric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)CCCCBr
IUPAC-Name 5-Brompentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 181.03
Formelmasse 179.9786